Principaux documents
905992
Sigma-Aldrich
Tungsten (IV) diselenide
lithium intercalated
1 G
339,00 €
339,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
339,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
LiWSe2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.23
339,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description générale
Tungsten (IV) diselenide is a p-type 2D semiconducting transition metal dichalcogenide (TMD) with an energy bandgap of 1-2 eV. It can be used in the fabrication of optoelectronic devices.[1][2]
Application
Tungsten (IV) diselenide can be used for a variety of applications such as fiber laser,[3][4] heterojunction solar cells,[5] and lithium batteries.[6]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Liquid-solid surface phase transformation of fluorinated fullerene on monolayer tungsten diselenide
Liu W, et al.
Nanotechnology, 29(17), 174002-174002 (2018)
A systematic study of the synthesis of monolayer tungsten diselenide films on gold foil
Yun SJ, et al.
Current Applied Physics, 16(9), 1216-1222 (2016)
Exploration of Nanostructured Functional Materials Based on Hybridization of Inorganic 2D Nanosheets
Gunjakar J L, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118 (8), 3847-3863 (2014)
Tungsten diselenide Q-switched erbium-doped fiber laser
Chen B, et al.
Optical Engineering, 55(8), 081306-081306 (2016)
Potential application of multilayer n-type tungsten diselenide (WSe2) sheet as transparent conducting electrode in silicon heterojunction solar cell
Tiwari P, et al.
Computational Materials Science, 136(17), 102-108 (2017)