904716
(CAAC-Cy)Rh(COD)Cl
Synonyme(s) :
[2-[2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]-3,3-dimethyl-2-azaspiro[4.5]dec-1-ylidene]chloro[(1,2,5,6-η)-1,5-cyclooctadiene]Rhodium
348,00 €
About This Item
348,00 €
Produits recommandés
Forme
powder or crystals
Température de stockage
−20°C
Application
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable