Principaux documents
902950
Sigma-Aldrich
Conductive ink for solvent-cast 3D printers
for layer-by-layer 3D structure fabrication
Synonyme(s) :
30 wt% Carbon nanotubes nanocomposite ink, BlackElectron30-A0 ink
About This Item
Code UNSPSC :
12162002
Description
Solid content: 10 wt% solid (CNT/PLA nanocomposite) in dichloromethane (30 wt% of CNT in solid part)
Forme
liquid
Chaîne SMILES 
OC(C1=C2C(C3=C(C4=C(C5=C(C6=C(C7=C(C8=C(C9=C(C%10=C(C%11=C(C%12=C(C%13=C(C%14=C(C%15=CC=C%16O)C%16=C%17)C%17=C%18)C%18=C%19C(O)=O)C%19=C%20)C%20=C%21O)C%21=C%22)C%22=C%23)C%23=C%24O)C%24=C%25)C%25=C%26C(O)=O)C%26=C%27)C%27=C2)=C%28C%29=C(C%30=C%31C%28=C%3
Informations légales
Sold under Material Transfer Agreement with Daniel Therriault group at Polytechnique Montreal.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Shuang-Zhuang Guo et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 9(24), 4118-4122 (2013-07-05)
The solvent-cast direct-write fabrication of microstructures is shown using a thermoplastic polymer solution ink. The method employs the robotically controlled microextrusion of a filament combined with a rapid solvent evaporation. Upon drying, the increased rigidity of the extruded filament enables
Rouhollah D Farahani et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 28(28), 5794-5821 (2016-05-03)
The integration of nanotechnology into three-dimensional printing (3DP) offers huge potential and opportunities for the manufacturing of 3D engineered materials exhibiting optimized properties and multifunctionality. The literature relating to different 3DP techniques used to fabricate 3D structures at the macro-
Articles
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.