Principaux documents
902772
Sigma-Aldrich
(Diacetoxyiodo)benzene solution
0.50 M solution in DCM
Synonyme(s) :
Iodobenzene diacetate, Iodosobenzene diacetate, Phenyl-iodanediyl diacetate
About This Item
Formule linéaire :
C10H11IO4
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-H Activation
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
Indice de réfraction
n/D 1.444
Densité
1.361 g/mL
InChI
1S/C10H11IO4/c1-8(12)14-11(15-9(2)13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
ZBIKORITPGTTGI-UHFFFAOYSA-N
Application
Stoichiometric oxidant in the TEMPO oxidation of nerol to neral.[1] Oxidant employed in the rhodium-catalyzed aziridination of olefins with sulfamate esters.[2]
Unactivated sp3 C-H bonds of both oxime and pyridine substrates undergo highly regio- and chemoselective Pd(II)-catalyzed oxygenation with PhI(OAc)2 as a stoichiometric oxidant.[3]
Used in the room temperature Pd-catalyzed 2-arylation of indoles
Useful reagent for the synthesis of a wide variety of heterocyclic compounds.[4][5]
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Tetrahedron, 62, 11331-11331 (2006)
Renhua Fan et al.
Organic & biomolecular chemistry, 6(24), 4615-4621 (2008-11-29)
An efficient one-pot oxidative decarboxylation-Friedel-Crafts reaction of acyclic alpha-amino acid derivatives with electron-rich aromatic compounds is reported. The reaction is activated by the combination of iodobenzene diacetate, iodine and iron dust, resulting in a mild and simple reaction system. The
Hai Yi et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(37), 6941-6943 (2010-08-24)
3-Aryl-4-unsubstituted-6-CF(3)-pyridin-2-ones have been efficiently synthesized from readily available 4-aryl-3-carbamoyl-6-CF(3)-pyridin-2(1H)-ones by treatment with PhI(OAc)(2) in the presence of NaOH.
Aldrichimica Acta, 27, 15-15 (1994)
Lopa V Desai et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(31), 9542-9543 (2004-08-05)
This communication describes a new palladium-catalyzed method for the oxygenation of unactivated sp3 C-H bonds. A wide variety of alkane substrates containing readily available oxime and/or pyridine directing groups are oxidized with extremely high levels of chemo-, regio-, and in