Principaux documents
902454
Sigma-Aldrich
Uridine-d13 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris / D2O), ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
1 MG
91,80 €
10 MG
540,00 €
25 MG
996,00 €
91,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 MG
91,80 €
10 MG
540,00 €
25 MG
996,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9D13N2Na2O15P3
Poids moléculaire :
541.19
Code UNSPSC :
41106305
Nomenclature NACRES :
NA.12
91,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Forme
solution
Concentration
100 mM (in 5mM Tris / D2O)
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+13
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(C([2H])=C([2H])N1[C@@](O[C@]2([2H])C([2H])([2H])OP(OP(OP([2H]=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[2H])=O)([2H])[C@]([C@]2([2H])O[2H])([2H])O[2H])N(C1=O)[2H]
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable