Principaux documents
90224
Sigma-Aldrich
3-Butoxy-propionaldehyde diethyl acetal
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
3-tert-Butoxy-1,1-diethoxypropane
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COCH2CH2CH(OCH2CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.31
Beilstein:
1745964
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥95.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.411
Densité
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(CCOC(C)(C)C)OCC
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves