901797
Molybdenum disulfide suspension
Synonyme(s) :
2D-Moly sulfide dispersion, 2D-Molybdenum disulfide dipsersion with nonionic surfactant, 2D-Molybdenum disulfide dispersion, Moly sulfide
247,00 €
About This Item
247,00 €
Produits recommandés
Description
50-1000 nm
thickness < 3 layers
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
1 mg/mL in H2O
Autre catégorie plus écologique
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Recent advancements in paper-based sensing platforms offer cost-effective clinical diagnostics with microfluidic channels and colorimetric or electrochemical detection zones.