Principaux documents
901603
Sigma-Aldrich
Acide bromoacétique solution
1 M in dichloromethane
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Forme
liquid
Concentration
1 M in dichloromethane
Indice de réfraction
n/D 1.4295
Densité
1.3429 g/mL
Chaîne SMILES 
BrCC(O)=O
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Clé InChI
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Application
Valuable building block offered as a solution in dichloromethane for more convenient handling.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :