Principaux documents
901140
Sigma-Aldrich
1,14-Diazido-3,6,9,12-tetraoxatetradecane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H20N6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Forme
liquid
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Densité
1.129
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C10H20N6O4/c11-15-13-1-3-17-5-7-19-9-10-20-8-6-18-4-2-14-16-12/h1-10H2
Clé InChI
QTEOEACEOUNLRG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Self-react. C
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C