Principaux documents
900836
Sigma-Aldrich
4-(1,2,2-Triphenylethenyl)benzaldehyde
Synonyme(s) :
4-(1,2,2-Triphenylvinyl)benzaldehyde
500 MG
165,00 €
165,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
165,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
165,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95%
Niveau de qualité
Forme
powder
Solubilité
organic solvents: soluble (THF, DCM, DMF, DMSO)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(C(C=C1)=CC=C1C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=O
Clé InChI
NUUXDUCNYZQXNU-UHFFFAOYSA-N
Application
AIE (aggregation-induced emission)-active building block.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
A tetraphenylethene-substituted pyridinium salt with multiple functionalities: synthesis, stimuli-responsive emission, optical waveguide and specific mitochondrion imaging.
Zhao N, et al.
Journal of Material Chemistry C, 1(31), 4640-4646 (2013)
A highly sensitive fluorescent sensor with aggregation-induced emission characteristics for the detection of iodide and mercury ions in aqueous solution.
Zhang RX, et al.
Journal of Material Chemistry C, 4(44), 10479-10485 (2016)
Luminogenic materials constructed from tetraphenylethene building blocks: Synthesis, aggregation-induced emission, two-photon absorption, light refraction, and explosive detection.
Rongrong H, et al.
Journal of Material Chemistry C, 22(1), 232-240 (2012)