Principaux documents
900810
Sigma-Aldrich
O-IDTBR
Synonyme(s) :
IDTBR-O
50 MG
401,00 €
100 MG
640,00 €
401,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
401,00 €
100 MG
640,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C72H88N6O2S8
Poids moléculaire :
1326.03
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
401,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
Band gap: 1.63 eV
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Solubilité
organic solvents: soluble
Énergie orbitale
HOMO -5.51 eV 
LUMO -3.88 eV 
Chaîne SMILES 
S=C(N(CC)C/1=O)SC1=C/C(C2=NSN=C23)=CC=C3C4=CC5=C(S4)C6=CC7=C(C(SC(C8=CC=C(/C=C9SC(N(CC)C\9=O)=S)C%10=NSN=C%108)=C%11)=C%11C7(CCCCCCCCC)CCCCCCCCC)C=C6C5(CCCCCCCCC)CCCCCCCCC
InChI
1S/C76H96N6O2S8/c1-7-13-17-21-25-29-33-41-75(42-34-30-26-22-18-14-8-2)57-47-56-58(48-55(57)69-59(75)49-61(87-69)53-39-37-51(65-67(53)79-91-77-65)45-63-71(83)81(11-5)73(85)89-63)76(43-35-31-27-23-19-15-9-3,44-36-32-28-24-20-16-10-4)60-50-62(88-70(56)60)54-
Clé InChI
VUPVAPDLDBEWMY-GFPJCWIKSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Highly efficient and thermally stable fullerene-free organic solar cells based on a small molecule donor and acceptor.
Sachin B, et al.
Journal of Material Chemistry A, 4(42), 16335-16340 (2016)
Articles
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.