900755
SLAP TA
95%
Synonyme(s) :
3-(((Trimethylsilyl)methyl)thio)propan-1-amine
240,00 €
About This Item
240,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Densité
0.90452
Groupe fonctionnel
amine
thioether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Si](CSCCCN)(C)(C)C
InChI
1S/C7H19NSSi/c1-10(2,3)7-9-6-4-5-8/h4-8H2,1-3H3
Clé InChI
CNESDLLESCAVSR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
- Technology Spotlight: SLAP Reagents for Piperazine Synthesis
- Silicon Amine Reagents for the Photocatalytic Synthesis of Piperazines from Aldehydes and Ketones
- Lewis Acid Induced Toggle from Ir(II) to Ir(IV) Pathways in Photocatalytic Reactions: Synthesis of Thiomorpholines and Thiazepanes from Aldehydes and SLAP Reagents.
- Continuous Flow Synthesis of Morpholines and Oxazepanes with Silicon Amine Protocol (SLAP) Reagents and Lewis Acid Facilitated Photoredox Catalysis
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
75.0 °F
Point d'éclair (°C)
23.89 °C
Protocoles
The expanding class of SLAP reagents provides access to saturated N-heterocycles and aliphatic aldehydes and ketones without additional reagents or the generation of toxic byproducts.