900607
2,5-Dibromohexanediamide
≥95%
Synonyme(s) :
2,5-Dibromoadipamide, DBHDA
313,00 €
About This Item
313,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
BrC(CCC(Br)C(=O)N)C(=O)N
InChI
1S/C6H10Br2N2O2/c7-3(5(9)11)1-2-4(8)6(10)12/h3-4H,1-2H2,(H2,9,11)(H2,10,12)
Clé InChI
PLSXNAQEJOGNKQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable