Principaux documents
900529
Sigma-Aldrich
Doped graphene
phosphorus-doped, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
Synonyme(s) :
P-Doped graphene
250 MG
345,00 €
345,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
345,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12141908
Nomenclature NACRES :
NA.23
345,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Phosphorus-doped graphene, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
Essai
≥95%
Niveau de qualité
Forme
powder
Caractéristiques
avg. no. of layers 1 ‑ 5
Composition
Carbon, 85-95%
Oxygen, <7.5%
Phosphorus, 1.0-3.0%
Superficie
>500 m2/g , BET
Description générale
Typical thickness: 1-5 layers.
Typical size : 0.5-5 μm.
Application
  • Electrocatalyst.
  • Field-effect transistors.
  • Sensors.
  • Lithium ion batteries.
  • Supercapacitors.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Phosphorus-doped graphene nanosheets as efficient metal-free oxygen reduction electrocatalysts.
Li R, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 3(25), 9978-9984 (2013)
Chenzhen Zhang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 25(35), 4932-4937 (2013-07-19)
We develop a simple and economical thermal annealing method for the synthesis of phosphorus-doped graphene, which exhibits remarkable electrocatalytic activity towards the oxygen reduction reaction and enhances the electrochemical performance as an anode material for lithium ion batteries. The experimental
Articles
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials