Principaux documents
900440
Sigma-Aldrich
Orange light-emitting PPV copolymer
Synonyme(s) :
Livilux® PDO-123
1 G
1 220,00 €
1 220,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
1 220,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 220,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn 340,000
average Mw 1,750,000
Catégories apparentées
Application
Features:
  • Soluble orange light-emitting PPV copolymer.
  • Excellent reproducibility.
  • Broad emission spectrum.
  • High efficiency.
  • Very low operation voltage.
  • Very long DC and AC lifetime.
  • High temperature stability (>100 °C).
Typical performance measured in standard device stack (ITO/PEDOT:PSS 20 nm/PDO-123 80 nm/Ba 6 nm/Ag 150 nm):
  • Max. efficiency: 5.0 Cd/A.
  • V_on: 2.0 V.
  • V at 100 cd/m2: 2.6 V.
  • V at 1000 cd/m2: 3.3 V.
  • Max. power eff.: 5.5 lm/W.
  • External quantum eff.: 3.5%.
  • CIE1931 at 100 cd/m2: (0.60, 0.40).
  • DC lifetime at 100 cd/m2 at RT: >>25000.
Notes préparatoires
  • 5 g/L in toluene for spin-coating.
  • Special formulation needed for Inkjet.
  • Preparation of device should be in N2 atmosphere.
Informations légales
Product of EMD Performance Materials Corp., an Affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Livilux is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable