900431
SGA 545 100 isiphor
Synonyme(s) :
Europium doped alkaline earth orthosilicate, Green phosphor, Rare earth doped phosphor
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Composition
Halogen free, Br<700 ppm, Cl <700 ppm, Br+Cl <1000 ppm
Taille des particules
11-13 μm (D50)
17.5-19.5 μm (D90)
5.5-7.5 μm (D10)
Fluorescence
λem 544 nm±1 nm
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable