Principaux documents
900380
Sigma-Aldrich
Guanosine-15N5 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Synonyme(s) :
5′-Guanylic-15N5 acid sodium salt solution
1 MG
139,00 €
10 MG
460,00 €
25 MG
997,00 €
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 MG
139,00 €
10 MG
460,00 €
25 MG
997,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H1215N5Na2O8P
Poids moléculaire :
412.15
Code UNSPSC :
41106305
Nomenclature NACRES :
NA.12
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥98 atom % 15N
Essai
≥95% (CP)
Forme
solution
Concentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+5
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable