Principaux documents
900182
Sigma-Aldrich
Tetrahydrocortisol-2,2,3,4,4-d5
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
1 MG
460,00 €
460,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 MG
460,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21D5H29O5
Poids moléculaire :
371.52
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.12
460,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Format
neat
Changement de masse
M+5
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable