Principaux documents
900078
Sigma-Aldrich
Sodium taurodeoxycholate-2,2,4,4,11,11-d6
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
Sodium deoxytaurocholate-2,2,4,4,11,11-d6, Taurodeoxycholic-2,2,4,4,11,11-d6 acid sodium salt
5 MG
896,00 €
896,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
5 MG
896,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C26D6H38NO6S · Na
Poids moléculaire :
527.72
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.12
896,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+6
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@@]12C(CC[C@H]2[C@H](C)CCC(NCCS(=O)(O[Na])=O)=O)C3CCC4C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3C([2H])([2H])[C@@H]1O
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable