Principaux documents
89090
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-β-Tyr-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, Boc-L-β-tyrosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H19NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H19NO5/c1-14(2,3)20-13(19)15-11(8-12(17)18)9-4-6-10(16)7-5-9/h4-7,11,16H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m1/s1
Clé InChI
VHBNWQLIRVDMMR-LLVKDONJSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable