Principaux documents
88728
Sigma-Aldrich
(S)-1-{(RP)-2-[Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphino]-ferrocenyl}ethyldicyclohexylphosphine
≥97%
Synonyme(s) :
(1S)-1-[Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphino]-2-[(1S)-1-(dicyclohexylphosphino)ethyl]ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J006-2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C40H40F12FeP2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
866.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Essai
≥97%
Pureté optique
ee: ≥99%
Chaîne SMILES 
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C35H35F12P2.C5H5.Fe/c1-21(48(26-9-4-2-5-10-26)27-11-6-3-7-12-27)30-13-8-14-31(30)49(28-17-22(32(36,37)38)15-23(18-28)33(39,40)41)29-19-24(34(42,43)44)16-25(20-29)35(45,46)47;1-2-4-5-3-1;/h8,13-21,26-27H,2-7,9-12H2,1H3;1-5H;/t21-;;/m0../s1
Clé InChI
QRWXESUNHGCSDF-FGJQBABTSA-N
Description générale
sold in collaboration with Solvias AG
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable