Principaux documents
88482
Sigma-Aldrich
1-Butyl-4-methylpyridinium chloride
≥97.0%
Synonyme(s) :
1-Butyl-4-picolinium chloride, 4MBPCl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.69
Beilstein:
3734338
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥97.0%
Pf
158-160 °C
Chaîne SMILES 
[Cl-].CCCC[n+]1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H16N.ClH/c1-3-4-7-11-8-5-10(2)6-9-11;/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
YTSDTJNDMGOTFN-UHFFFAOYSA-M
Autres remarques
Linear dimerization of 1-alkenes in a 4-MBP Cl- - AlCl3system[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
B. Ellis et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 337-337 (1999)
Viresh R Thamke et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 250, 567-577 (2019-04-27)
The present study deals with the cyto-genotoxicological impact of ionic liquids, 1-butyl-3-methylimidazolium bromide, trihexyl tetradecylphosphonium dicyanamide, 1-decyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, benzyldimethyltetradecylammonium chloride, and 1-butyl-4-methylpyridinium chloride, on animal cells and their biodegradation. The long alkyl chain containing ionic liquids were found to be