87993
Tetraoctylammonium hydroxide solution
~20% in methanol (T)
Synonyme(s) :
Tetra-N-octyl ammonium hydroxide
127,00 €
About This Item
127,00 €
Produits recommandés
Forme
liquid
Concentration
~20% in methanol (T)
Traces d'anions
bromide (Br-): ≤500 mg/kg
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[OH-].CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.H2O/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
DCFYRBLFVWYBIJ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- A lipophilic base in the study of its effect on optical pCO2 sensors.[1]
- A lipophilic organic base in the preparation of nanobeads, which are used as sensors for the detection of acidic and basic gases.[2]
- A starting material for the preparation of ionic liquid named tetraoctylammonium 2-methyl-1-naphthoate, which is used in the extraction of 2,3-butanediol from H2O.[3]
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)