Key Documents
87981
Sigma-Aldrich
Tetraoctylammonium hydrogen sulfate
≥95.0% (T)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H69NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
563.96
Numéro Beilstein :
4635541
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95.0% (T)
Forme
lumps
Chaîne SMILES 
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.H2O4S/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-32H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
ZRLVUNNBSSUWAC-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable