Principaux documents
87217
Sigma-Aldrich
Trimethyltetradecylammonium hydrogen sulfate
≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
Bisulfate de triméthyltétradécylammonium, Tetradecyltrimethylammonium hydrogen sulfate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)13N(HSO4)(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (T)
Chaîne SMILES 
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.H2O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-17H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
LRWSTBIEJXJNJY-UHFFFAOYSA-M