Principaux documents
86384
Sigma-Aldrich
TentaGel S PHB-Cys(t-Bu)Fmoc
extent of labeling: ~0.22 mmol/g protected amino acid loading
Synonyme(s) :
Nα-Fmoc-S-tert-butyl-L-cysteine4-[poly(ethylenoxy)]benzyl ester polymer-bound
5 G
470,00 €
470,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
470,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
470,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Gamme de produits
TentaGel
Niveau de qualité
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
~0.22 mmol/g protected amino acid loading
Taille des particules
~90 μm
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable