Principaux documents
862045
Sigma-Aldrich
Suberyldicholine dichloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H38Cl2N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
417.41
Code UNSPSC :
12352103
Essai
97%
Pf
197-199 °C (lit.)