861502
Lucifer Yellow CH dilithium salt
Synonyme(s) :
6-Amino-2,3-dihydro-1,3-dioxo-2-hydrazinocarbonylamino-1H-benz[d,e]isoquinoline-5,8-disulfonic acid dilithium salt, Lucifer Yellow CH
About This Item
Produits recommandés
λmax
348 nm
428 nm (2nd)
Chaîne SMILES
[Li+].[Li+].NNC(=O)NN1C(=O)c2cc(cc3c(N)c(cc(C1=O)c23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C13H11N5O9S2.2Li/c14-10-5-1-4(28(22,23)24)2-6-9(5)7(3-8(10)29(25,26)27)12(20)18(11(6)19)17-13(21)16-15;;/h1-3H,14-15H2,(H2,16,17,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
RPKCZJYDUKVMGF-UHFFFAOYSA-L
Application
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable