Principaux documents
860468
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
≥99%
Synonyme(s) :
2-Nitrophenyl-N-acetyl-α-D-glucosaminide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H18N2O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥99%
Activité optique
[α]22/D +217.1°, c = 0.47 in H2O
Pf
208-210 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1Oc2ccccc2[N+]([O-])=O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sarah T Pruett et al.
Journal of lipid research, 49(8), 1621-1639 (2008-05-24)
"Sphingosin" was first described by J. L. W. Thudichum in 1884 and structurally characterized as 2S,3R,4E-2-aminooctadec-4-ene-1,3-diol in 1947 by Herb Carter, who also proposed the designation of "lipides derived from sphingosine as sphingolipides." This category of amino alcohols is now