Key Documents
860395
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-(−)-Ephedrine nitrate
99%
Synonyme(s) :
(1R,2S)-(−)-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol nitrate
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH·HNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Activité optique
[α]21/D −31°, c = 5 in H2O
Pf
126-128 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[N+]([O-])=O.CN[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable