859923
3-Hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride
97%
Synonyme(s) :
α-Hydrazino-m-cresol dihydrochloride, 3-(Hydrazinomethyl)phenol dihydrochloride, NSD-1015
About This Item
Pureté
97%
Pf
138-140 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].NNCc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H10N2O.2ClH/c8-9-5-6-2-1-3-7(10)4-6;;/h1-4,9-10H,5,8H2;2*1H
Clé InChI
ONOJPUDFIOEGCX-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remplacé(e)(s) par