857270
(+)-Cinchonine
85%
Synonyme(s) :
Cinchonine monohydrochloride dihydrate, NSC 6176
51,20 €
About This Item
51,20 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
85%
Forme
solid
Activité optique
[α]23/D +228°, c = 0.5 in ethanol
Pf
258-260 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CCN(C[C@H]1C=C)[C@]([H])(C2)[C@@H](O)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
Clé InChI
KMPWYEUPVWOPIM-QAMTZSDWSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1