Principaux documents
85625
Sigma-Aldrich
Spiro[2.4]hepta-4,6-diene
≥95.0% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.14
Beilstein:
969332
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Densité
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C1CC12C=CC=C2
InChI
1S/C7H8/c1-2-4-7(3-1)5-6-7/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
KPDOKSJMJMDRQA-UHFFFAOYSA-N
Attention
air senstive, handle under Argon
Remarque sur l'analyse
may contain up to 10% 1,2-dichloroethane
Autres remarques
Versatile building block for the synthesis of analogs of prostaglandins and related compounds via [2+2] and [4+2] CA; the spiro cyclopropane being a precursor of a gem-dimethyl moiety[1][2][3]
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
59.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
15 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
V. Singh et al.
Synthetic Communications, 19, 107-107 (1989)
M.C. Pirrung et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 2335-2335 (1987)
S.W. Jones et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1260-1260 (1986)