855022
Friedelin
technical grade
Synonyme(s) :
DA-friedooleanan-3-one
392,00 €
About This Item
392,00 €
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
262-265 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
C[C@H]1C(=O)CC[C@@H]2[C@]1(C)CC[C@H]3[C@@]2(C)CC[C@@]4(C)[C@@H]5CC(C)(C)CC[C@]5(C)CC[C@]34C
InChI
1S/C30H50O/c1-20-21(31)9-10-22-27(20,5)12-11-23-28(22,6)16-18-30(8)24-19-25(2,3)13-14-26(24,4)15-17-29(23,30)7/h20,22-24H,9-19H2,1-8H3/t20-,22+,23-,24+,26+,27+,28-,29+,30-/m0/s1
Clé InChI
OFMXGFHWLZPCFL-SVRPQWSVSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Friedel-3-enol acetate, friedel-2-oxo-3-enol acetate, friedel-2-ene derivatives[3] and friedelin ketoxime.[4]
- Oxygenated friedelin derivatives as potent DNA topoisomerase IIα inhibitors.[5]
- Its 1,4-pyrazine derivatives as potent antimicrobial agents.[6]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable