Documents
850691
Sigma-Aldrich
Z-DL-Ala-OH
98%
Synonyme(s) :
N-Cbz-DL-alanine
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.23
Numéro Beilstein :
6847292
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
112-113 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-8(10(13)14)12-11(15)16-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)
Clé InChI
TYRGLVWXHJRKMT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable