Principaux documents
850128
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-5-nitroindoline
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H10N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
98%
Forme
crystals
Pf
175-176 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)N1CCc2cc(ccc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N2O3/c1-7(13)11-5-4-8-6-9(12(14)15)2-3-10(8)11/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Clé InChI
OJKKTNFCWMBYMT-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable