Principaux documents
83713
Sigma-Aldrich
Rhodium on activated charcoal
moistened with water, 5% rhodium (Rh) basis (based on dry substance)
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Qualité
moistened with water
Contient
~50% water as stabilizer
Pertinence de la réaction
core: rhodium
reagent type: catalyst
Concentration
5% Rh (based on dry substance)
Chaîne SMILES 
[Rh]
InChI
1S/Rh
Clé InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable