Principaux documents
81834
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-4-cyano-β-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-3-(Boc-amino)-4-(4-cyanophenyl)butyric acid, Boc-4-cyano-L-β-homophenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H20N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C16H20N2O4/c1-16(2,3)22-15(21)18-13(9-14(19)20)8-11-4-6-12(10-17)7-5-11/h4-7,13H,8-9H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)/t13-/m0/s1
Clé InChI
UXSGGQWSQPYJTQ-ZDUSSCGKSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable