81560
Polystyrene A-RAM
extent of labeling: 0.4-0.7 mmol/g loading
Synonyme(s) :
Rink amide(2-aminoethyl)polystyrene
About This Item
Forme
beads
Ampleur du marquage
0.4-0.7 mmol/g loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Taille des particules
500-560 μm
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable