Principaux documents
809098
Sigma-Aldrich
Sodium 2-Naphthalenemethanesulfinate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H9NaO2S
Poids moléculaire :
228.24
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: C-H Activation
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Groupe fonctionnel
sulfinic acid
Chaîne SMILES 
O=S(O[Na])CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
InChI
1S/C11H10O2S.Na/c12-14(13)8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9;/h1-7H,8H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
Clé InChI
FIUBTIUINOLGCP-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Sodium 2-Naphthalenemethanesulfinate is a sulfinate reagent bearing a napthalene moiety.
Application
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Informations légales
Diversinates is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Articles
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.