Principaux documents
808458
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-N-methacrylamidobenzoic acid
Synonyme(s) :
2-hydroxy-5-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)amino] benzoic acid, N-Methacryloyl-5-aminosalicylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H11NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Essai
>95% (HPLC)
Forme
powder
Pf
206-211 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC1=CC=C(NC(C(C)=C)=O)C=C1C(O)=O
InChI
1S/C11H11NO4/c1-6(2)10(14)12-7-3-4-9(13)8(5-7)11(15)16/h3-5,13H,1H2,2H3,(H,12,14)(H,15,16)
Clé InChI
XEYLAWVXYZUVDD-UHFFFAOYSA-N
Application
Used as an adhesive primer in dental resorative systems.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
S Fujisawa et al.
Dental materials journal, 11(1), 17-25 (1992-06-01)
N-methacryloyloxy-5-aminosalicylic acid (MASA) has recently been used as an adhesive primer in restorative resin systems. To monitor the biological activity of MASA, we studied changes in NMR-chemical shifts (delta H) and the differential scanning calorimetry (DSC) phase transition temperature (Tm)