807583
Silver nanospheres
50 nm avg. part. size, 1 mg/mL in water, BPEI functionalized
About This Item
Forme
nanospheres
Concentration
1 mg/mL in water
Taille moy. des particules
50 nm
λmax
420 nm
Groupe fonctionnel
BPEI
Température de stockage
2-8°C
Application
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.