807419
Silver nanospheres
60 nm avg. part. size, 1 mg/mL in water, PEG functionalized
About This Item
Forme
nanospheres
Concentration
1 mg/mL in water
Taille moy. des particules
60 nm
λmax
430 nm
Groupe fonctionnel
PEG
Température de stockage
2-8°C
Application
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.