803480
PDPH (3-(2-pyridyldithio)propionyl hydrazide)
Synonyme(s) :
3-(2-Pyridyldithio)propionate hydrazide, 3-[(2-Pyridyl)dithio]propionohydrazide
320,00 €
About This Item
320,00 €
Produits recommandés
Essai
≥95%
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
229.32
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Conditions de stockage
desiccated
Solubilité
DMSO or DMF: soluble
Groupe fonctionnel
hydrazide
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NNC(CCSSC1=NC=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H11N3OS2/c9-11-7(12)4-6-13-14-8-3-1-2-5-10-8/h1-3,5H,4,6,9H2,(H,11,12)
Clé InChI
NITXODYAMWZEJY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Reactive groups: pyridyldisulfide and hydrazide
- Reactive toward: sulfhydryl groups and carbonyl (aldehyde) groups
- Short (9.2A), sulfhydryl-to-aldehyde crosslinker with disulfide bond spacer arm (cleavable)
- Pyridyldithiol group results in attachment to sulfhydryls via disulfide bond, which can be cleaved with DTT, TCEP or other reducing agents
- Hydrazide group conjugates to oxidized sugars of glycoproteins and carbohydrates
- Use sodium meta-periodate to oxidize glycosylation (e.g., sialic acid) to reactive aldehyde groups
- Use with EDC to conjugate primary amine of hydrazide group to carboxyl groups
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable