Principaux documents
803278
Sigma-Aldrich
1-Amino-1-deoxy-D-fructose hydrochloride
95%
Synonyme(s) :
D-Isoglucosamine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H14ClNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
powder or crystals
Pf
118-123 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NCC([C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)=O.Cl
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h4-6,8,10-12H,1-2,7H2;1H/t4-,5-,6-;/m1./s1
Clé InChI
BXEJEZFWNIJRIM-RWOHWRPJSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable