802107
Poly(N-isopropyl acrylamide), amine terminated
end functionalized by RAFT, PDI ≤1.3, Mn 5,000
Synonyme(s) :
NIPAM polymer, PNIPAM-NH2, functionalized polyNIPAM, functionalized polyacrylamide, polyacrylamide
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Poids mol.
Mn 5,000
PDI
≤1.3
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.