Principaux documents
80061
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Ala-OPfp
≥98.0%
Synonyme(s) :
Fmoc-D-alanine pentafluorophenyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H16F5NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
477.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
product name
Fmoc-D-Ala-OPfp, ≥98.0%
Pureté
≥98.0%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C24H16F5NO4/c1-11(23(31)34-22-20(28)18(26)17(25)19(27)21(22)29)30-24(32)33-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,30,32)/t11-/m1/s1
Clé InChI
CJXZXBGKOSXBFR-LLVKDONJSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable