Principaux documents
79785
Sigma-Aldrich
Phthalimide DBU salt
≥98.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H5NO2 · C9H16N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.37
Numéro Beilstein :
4343711
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0%
Pf
134-137 °C
Chaîne SMILES 
O=C1NC(=O)c2ccccc12.C3CCN4CCCN=C4CC3
Autres remarques
Reagent for Gabriel syntheses of amines soluble in CH2Cl2
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
J Lau et al.
Acta chemica Scandinavica (Copenhagen, Denmark : 1989), 45(6), 616-620 (1991-07-01)
Mercuric-catalyzed hydrolysis of acetylated L-rhamnal 1 gives an alpha,beta-unsaturated aldehyde 2. 1,4-Addition of DBU-phthalimide salt with concomitant acetyl shift resulted in L-ribo and L-arabino isomers of 5-O-acetyl-2,3,6-trideoxy-3-phthalimido-hexofuranose 3 and 4. After acetylation at the anomeric center, coupling with silylated thymine
J. Wengel et al.
Synthesis, 829-829 (1989)