Principaux documents
797685
Sigma-Aldrich
ADIBO-PEG4-acid
90% (HPLC)
100 MG
824,00 €
824,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
824,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H36N2O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
552.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
824,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
90% (HPLC)
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(CCC(NCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)=O)N1CC2=C(C=CC=C2)C#CC3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C30H36N2O8/c33-28(31-14-16-38-18-20-40-22-21-39-19-17-37-15-13-30(35)36)11-12-29(34)32-23-26-7-2-1-5-24(26)9-10-25-6-3-4-8-27(25)32/h1-8H,11-23H2,(H,31,33)(H,35,36)
Clé InChI
LKSAMQQFMTVPKD-UHFFFAOYSA-N
Application
Acid functionalized cyclooctyne derivative. Cyclooctynes are useful in strain-promoted copper-free azide-alkyne cycloaddition reactions. This dibenzocyclooctyne will react with azide functionalized compounds or biomolecules without the need for a Cu(I) catalyst to result in a stable triazole linkage. The PEG spacer adds hydrophilicity to the product to decrease aggregation.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable