Principaux documents
796808
Sigma-Aldrich
L-Lactic acid-2-13C
greener alternative
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
1 G
5 100,00 €
5 100,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
5 100,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH313CH(OH)CO2H
Poids moléculaire :
91.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
5 100,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Forme
solid
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Autre catégorie plus écologique
Changement de masse
M+1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[13C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i2+1
Clé InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-JACJRKFSSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses”, “Design for Energy Efficiency” and “Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention”. Click here to view its DOZN scorecard.
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1